Tlačiť
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437250050 437250250
ACRO437250050EA 129.96 EUR
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Teplota tavenia: 99,1…100.3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010816
Číslo CAS: 19311-91-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %