Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
437170010 437170050
ACRO437170010EA 240.34 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát 99.999% (trace metals basis)
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
Mw: 357.8
Teplota tavenia: 30 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149903
Číslo CAS: 27988-77-8
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm