Tlačiť
Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 94.53 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Mw: 84.99
Teplota varu: 380 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 306 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011119
Číslo CAS: 7631-99-4
OSN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed