Tlačiť
Silikagel 99.998% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437150050 437150200 437151000
ACRO437150050EA 63.38 EUR
ACRO437150050 ACRO437150200 ACRO437151000
Silikagel 99.998% (trace metals basis)
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1610 °C
Hustota: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 14808-60-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm