Tlačiť
Zlato 99.99% (trace metals basis), shot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
437140010 437140050
ACRO437140010EA 423.59 EUR
ACRO437140010 ACRO437140050
Zlato 99.99% (trace metals basis), shot
Zlato
Vzorec: Au
Teplota varu: 2800 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1065 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm