Tlačiť
Hydroxid draselný 99.98% (trace metals basis), pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437131000 437135000
ACRO437131000EA 188.93 EUR
ACRO437131000 ACRO437135000
Hydroxid draselný 99.98% (trace metals basis), pellets
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 1320 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
OSN: 1813
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)