Tlačiť
Železo 99.99% (trace metals basis), granules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 70.1 EUR
ACRO437110050 ACRO437110250
Železo 99.99% (trace metals basis), granules
Železo
Vzorec: Fe
Mw: 55.85
Teplota varu: 3000 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1535 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm