Tlačiť
Chlorid roditý hydrát 99.95% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437090010 437092500
ACRO437090010EA 1460.09 EUR
ACRO437090010 ACRO437092500
Chlorid roditý hydrát 99.95% (trace metals basis)
Chlorid roditý hydrát
Vzorec: Cl₃Rh·H₂O
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149839
Číslo CAS: 20765-98-4
OSN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm