Tlačiť
Gold trichloride 99.99+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
437080010 437080050
ACRO437080010EA 419.17 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Gold trichloride 99.99+% (trace metals basis)
Gold trichloride
Vzorec: AuCl₃
Teplota tavenia: 254 °C
Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014172
Číslo CAS: 13453-07-1
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm