Tlačiť
Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437030010 437030050
ACRO437030010EA 253.91 EUR
ACRO437030010 ACRO437030050
Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Teplota varu: 35 - 40 °C (20 -rr)
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011378
Číslo CAS: 10025-99-7
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm