Tlačiť
Telur 99.999% Trace metals basis, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437010250 437011000
ACRO437010250EA 122.17 EUR
ACRO437010250 ACRO437011000
Telur 99.999% Trace metals basis, powder
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
Merck Index: 12,09273
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm