Tlačiť
Indium(III) acetate, anhydrous 99.99% Trace metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436980100 436980500
ACRO436980100EA 130.18 EUR
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, anhydrous 99.99% Trace metals basis
Indium(III) acetate
Vzorec: C₂H₄InO₂
Mw: 174.87 g/mol
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054347
Číslo CAS: 25114-58-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm