Tlačiť
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436970010 436970100
ACRO436970010EA 51.34 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Vzorec: MnO
Teplota tavenia: 1650 °C
Hustota: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016226
Číslo CAS: 1344-43-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm