Tlačiť
Dusičnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436960250 436961000
ACRO436960250EA 169.68 EUR
ACRO436960250 ACRO436961000
Dusičnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Teplota varu: 210 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 169 °C
Hustota: 1,72 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
OSN: 1942
ADR: 5.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm