Tlačiť
Bromid draselný 99.999% Trace metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436950100 436950500
ACRO436950100EA 159.42 EUR
ACRO436950100 ACRO436950500
Bromid draselný 99.999% Trace metals basis
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Mw: 119
Teplota varu: 1435
Teplota tavenia: 734 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm