Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 218.61 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
thiosíran sodný pentahydrát 99.999% (trace metals basis)
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Teplota tavenia: 48,5 °C
Hustota: 1,72 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm