Tlačiť
6-Fluoropicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 286 EUR
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluoropicolinic acid 97%
6-Fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota tavenia: 138.4…141.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181193
Číslo CAS: 402-69-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %