Tlačiť
Uhličitan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436800050 436800250
ACRO436800050EA 66.99 EUR
ACRO436800050 ACRO436800250
Uhličitan sodný 99.999% (trace metals basis)
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Teplota varu: 1600 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 851 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm