Uhličitan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
436800050
436800250
ACRO436800050EA
66.99
EUR
ACRO436800050
ACRO436800250
Uhličitan sodný 99.999% (trace metals basis)
Uhličitan sodný
Vzorec:
Na₂CO₃ Teplota varu: 1600 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 851 °C Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003494 Číslo CAS: 497-19-8 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |