Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 78.22 EUR
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.999% (trace metals basis)
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Teplota tavenia: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003396
Číslo CAS: 7722-76-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %