Tlačiť
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 44.12 EUR
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Teplota varu: 92 °C (1hPa)
Hustota: 0,837 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012324
Číslo CAS: 6913-92-4
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %