Tlačiť
6-Chloropicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
436660010 436660050
ACRO436660010EA 43.72 EUR
ACRO436660010 ACRO436660050
6-Chloropicolinic acid 97%
6-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota tavenia: 162,6…162.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155390
Číslo CAS: 4684-94-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %