Tlačiť
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010 436600050
ACRO436600010EA 274.37 EUR
ACRO436600010 ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861219
Číslo CAS: 144243-24-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %