Tlačiť
Sulphamethoxypyridazine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
436470050 436470250
ACRO436470050EA 58.16 EUR
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Teplota tavenia: 182…183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00057372
Číslo CAS: 80-35-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %