Tlačiť
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
436420010 436420050
ACRO436420010EA 139.99 EUR
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03839876
Číslo CAS: 140645-23-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)