Tlačiť
Nortropinone hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436120010 436120050
ACRO436120010EA 117.13 EUR
ACRO436120010 ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 194,7…195.8 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03613582
Číslo CAS: 25602-68-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)