Tlačiť
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436100250 436101000
ACRO436100250EA 51.74 EUR
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 295…298 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069674
Číslo CAS: 630-93-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test