Tlačiť
Dusičnan sodný, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 87.72 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Dusičnan sodný, extra pure
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Mw: 84.99
Teplota varu: 380 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 306 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011119
Číslo CAS: 7631-99-4
OSN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %