Tlačiť
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-2-picoline
436860010 436860050
ACRO436860010EA 104.15 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 65…67 °C (10Torr)
Hustota: 1.495 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191224
Číslo CAS: 38749-79-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %