Tlačiť
Estradiol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
436320050 436320250
ACRO436320050EA 237.46 EUR
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
Teplota tavenia: 176…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003693
Číslo CAS: 50-28-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)