Tlačiť
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010 435900050
ACRO435900010EA 78.62 EUR
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilised
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 71…72 °C (2Torr)
Hustota: 1,129 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12545894
Číslo CAS: 15484-46-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)