Tlačiť
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
435870010 435870050
ACRO435870010EA 143.2 EUR
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉BrClN
Teplota tavenia: 269…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10700134
Číslo CAS: 923590-95-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N