Tlačiť
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
435830010 435830050
ACRO435830010EA 73.41 EUR
ACRO435830010 ACRO435830050
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄S
Teplota tavenia: 137,9…142.8 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066238
Číslo CAS: 104530-79-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.2 to 5.6 % N
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)