Tlačiť
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010 435760050
ACRO435760010EA 98.28 EUR
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Teplota tavenia: 237…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426696
Číslo CAS: 61272-71-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %