Tlačiť
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 47.73 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Teplota varu: 125…130 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041423
Číslo CAS: 17231-94-6
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %