Tlačiť
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
435670100 435670500
ACRO435670100EA 296.01 EUR
ACRO435670100 ACRO435670500
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Vzorec: C₄₀H₈₄BrN
Mw: 659.0057 g/mol
Teplota tavenia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043166
Číslo CAS: 14937-42-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %