Tlačiť
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
435590010 435590050
ACRO435590010EA 251.1 EUR
ACRO435590010 ACRO435590050
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Teplota tavenia: 146,7…150.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11506007
Číslo CAS: 85951-60-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey Crystalline Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 151 °C
Specific optical rotation -85° to -95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, MeOH)
Titration with HClO4 94 to 106 %