Tlačiť
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentylmagnesium bromide
435551000 435558000
435551000.EA 153.41 EUR
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Vzorec: C₅H₁₁BrMg
Mw: 175.35 g/mol
Hustota: 0.947 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000045
Číslo CAS: 693-25-4
OSN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %