Tlačiť
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
435450010 435450050
ACRO435450010EA 115.12 EUR
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 120…125 °C (5Torr)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419271
Číslo CAS: 147081-44-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)