Tlačiť
6-Bromonicotinic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
435400010 435400100
ACRO435400010EA 51.34 EUR
ACRO435400010 ACRO435400100
6-Bromonicotinic acid 96%
6-Bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota tavenia: 179…181 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01927100
Číslo CAS: 6311-35-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %