6-Bromonicotinic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
435400010
435400100
ACRO435400010EA
51.34
EUR
ACRO435400010
ACRO435400100
6-Bromonicotinic acid 96%
6-Bromonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ Teplota tavenia: 179…181 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01927100 Číslo CAS: 6311-35-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥94 % |