Tlačiť
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
435330010 435330050 435330250
ACRO435330010EA 23.63 EUR
ACRO435330010 ACRO435330050 ACRO435330250
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Teplota tavenia: 215,4…217.3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863527
Číslo CAS: 139911-27-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %