1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh, (+)-1,2-BIS((2S,5S)-2,5-DIETHYLPHOSPHOLANO)BENZENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(L)TETRAFLUOROBORATE, (+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, (+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
435191000
435192500
ACRO435191000EA
155.23
EUR
ACRO435191000
ACRO435192500
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec:
C₃₀H₄₆BF₄P₂Rh Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01862465 Číslo CAS: 213343-64-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Orange to red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | -40° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |