Trioctylsilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
434900050
434900250
ACRO434900050EA
83.03
EUR
ACRO434900050
ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Vzorec:
C₂₄H₅₂Si Teplota varu: 163…165 °C (,2 mmHg) Hustota: 0,821 g/cm³ Teplota vzplanutia: 113 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053812 Číslo CAS: 18765-09-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |