Tlačiť
Trioctylsilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
434900050 434900250
ACRO434900050EA 83.03 EUR
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Vzorec: C₂₄H₅₂Si
Teplota varu: 163…165 °C (,2 mmHg)
Hustota: 0,821 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053812
Číslo CAS: 18765-09-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %