Tlačiť
3-Cyanophenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Cyanophenylacetic acid, 2-(3-cyanophenyl)acetic Acid, Benzeneacetic acid,3-cyano-
434890010 434890050
ACRO434890010EA 182.91 EUR
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 117…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411079
Číslo CAS: 1878-71-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %