Tlačiť
O-tert-Butyl-L-serine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 132.37 EUR
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 225,2…228 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066088
Číslo CAS: 18822-58-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)