Tlačiť
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
434840010 434840050
ACRO434840010EA 79.82 EUR
ACRO434840010 ACRO434840050
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
Teplota tavenia: 67…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076983
Číslo CAS: 59524-02-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)