Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: MolPort-039-140-470, N,N,N-Tributylbutan-1-aminium hydroxide--water (1/1/30), TETRABUTYLAMMONIUM TRIACONTAHYDRATE HYDROXIDE
434830250 434831000
ACRO434830250EA 95.07 EUR
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Vzorec: C₁₆H₉₇NO₃₁
Teplota tavenia: 27…30 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149573
Číslo CAS: 147741-30-8
OSN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %