Tlačiť
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
434820050 434820250
ACRO434820050EA 74.1 EUR
ACRO434820050 ACRO434820250
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: 273…276 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192220
Číslo CAS: 19621-92-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %