Tlačiť
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
434800050 434800250
ACRO434800050EA 127.16 EUR
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Hustota: 1.734 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840756
Číslo CAS: 73583-37-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %