Tlačiť
4-Bromo-m-toluic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
434780050 434780250
ACRO434780050EA 90.65 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Bromo-m-toluic acid 97%
4-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 215,5…216.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039526
Číslo CAS: 7697-28-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %