Tlačiť
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
434750010 434750050
ACRO434750010EA 100.28 EUR
ACRO434750010 ACRO434750050
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
Teplota varu: 82 °C (16hPa)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00269951
Číslo CAS: 873-31-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)